Merck
84795
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
別名:
(Diphenylphosphionomethyl)polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
標識化の程度
~2.5 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
粒径
200-400 mesh
官能基
phosphine
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84795-5G-F:
84795-25G-F:
84795-VAR-F:
84795-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)