Merck
83713
Sigma-Aldrich
ロジウム-活性炭
moistened with water, 5% rhodium (Rh) basis (based on dry substance)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質
moistened with water
含みます
~50% water as stabilizer
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
濃度
5% Rh (based on dry substance)
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83713-1G:
83713-5G:
83713-BULK:
83713-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)