Merck
83125
Sigma-Aldrich
1-(2-ピリミジル)ピペラジン 二塩酸塩
≥96.0% (HPLC)
別名:
2-(1-ピペラジニル)ピリミジン 二塩酸塩, 2-ピペラジノピリミジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
237.13
Beilstein:
151178
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
282-287 °C (lit.)
282-287 °C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4.2ClH/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12;;/h1-3,9H,4-7H2;2*1H
InChI Key
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83125-25G:
83125-VAR:
83125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)