Merck
809004
Sigma-Aldrich
4-Methylvaleric-d11 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
4-Methylpentanoic-d11 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D11HO2
CAS番号:
分子量:
127.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+11
SMILES記法
OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D
InChI Key
FGKJLKRYENPLQH-KUXNVAAFSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
809004-VAR:
809004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)