Merck
808342
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6), Syringaldehyde-(phenyl-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C3H10O4
分子量:
188.13
UNSPSCコード:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C]1=[13C](OC)[13CH]=[13C](C=O)[13CH]=[13C]1OC
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808342-VAR:
808342-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)