Merck
808024
Sigma-Aldrich
(S,R,R)-Elenor Amination Reagent
別名:
3H-3a,6-Methano-2,1-benzisothiazole-1(4H)-carboxamide, tetrahydro-N-hydroxy-8,8-dimethyl-, 2,2-dioxide, (3aS,6R,7aR)-
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,100
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
274.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1S(C[C@]2(C3(C)C)CC[C@]3([H])C[C@@]12[H])(=O)=O)NO
InChI
1S/C11H18N2O4S/c1-10(2)7-3-4-11(10)6-18(16,17)13(8(11)5-7)9(14)12-15/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3,(H,12,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
InChI Key
FYSORZDAOUCPGD-SOCHQFKDSA-N
アプリケーション
The following hydroxyamide is a chiral electrophilic nitroso reagent for the transfer of nitrogen to enol ethers. This methology was reported by the Read de Alaniz Group, is a mild approach that can be performed at room temperature and in the presence of air.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808024-VAR:
808024-1G:
808024-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)