Merck
799645
Sigma-Aldrich
2-n-Propyl-2-oxazoline
別名:
2-Propyl-2-oxazoline, 4,5-Dihydro-2-propyloxazole, NSC 122378
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO
CAS番号:
分子量:
113.16
Beilstein:
1071572
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC1=NCCO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
GXCJLVVUIVSLOQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F
引火点(℃)
23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
799645-5G:
799645-BULK:
799645-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kohei Sano et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(9), 1380-1385 (2017-04-15)
Brachytherapy is a type of radiotherapy wherein titanium capsules containing therapeutic radioisotopes are implanted within tumor tissues, enabling high-dose radioirradiation to tumor tissues around the seeds. Although marked therapeutic effects have been demonstrated, brachytherapy needs a complicated implantation technique under
資料
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.