Merck
807745
Sigma-Aldrich
APN-COCI
別名:
4-(cyanoethynyl)benzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H4ClNO
分子量:
189.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC#CC1=CC=C(C(Cl)=O)C=C1
InChI
1S/C10H4ClNO/c11-10(13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-12/h3-6H
InChI Key
OWNJCJKKKZXTIX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
APN-COCl is a bifunctional reagent appropriate for the introduction of APN function.
その他情報
The coupling between an amine and APN-COCl should be performed in dry organic solvents (e.g. THF) in the presence of a base (e.g. TEA). The resulting conjugate can be readily coupled with thiol-containing biomolecules using the following protocol:
  • Dissolve the protein in the appropriate buffer with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
  • Apply the appropriate amount of the stock solution of the APN-labeled molecule (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
  • Incubate at room temperature for 2 hours.
If necessary, purify the protein conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
807745-BULK:
807745-VAR:
807745-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sergii Kolodych et al.
Bioconjugate chemistry, 26(2), 197-200 (2015-01-24)
Amine-to-thiol coupling is the most common route for the preparation of antibody-drug conjugates (ADC). It is usually achieved by using heterobifunctional reagents possessing an activated ester at one end and a maleimide group at the other. However, maleimide-based conjugates were