Merck
807435
Sigma-Aldrich
銀ナノ粒子
100 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, PEG functionalized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141740
形状
nanospheres
濃度
1 mg/mL in water
平均部品サイズ
100 nm
λmax
490 nm
官能基
PEG
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
銀ナノ材料は、現在、様々な生物学的用途に活用されている独特な物理的、化学的および光学的特性を備えています。さらに、銀ナノ粒子は、銀ナノ粒子のサイズと形状の関数である光学的な色を有します。銀ナノ粒子の、特定波長の入射光に対する強力なカップリングを利用して、高輝度レポーター分子、“”高効率の熱吸収体、および局所電磁界の強度を増幅できるナノスケールの「アンテナ」を開発できます。
調製ノート
使用前によく振ってください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807435-BULK:
807435-VAR:
807435-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。