アッセイ
99% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
mp
209-214 °C
SMILES記法
C1(C=CC=C2)=C2C(N=CC=C3)=C3N1
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-5-9-8(4-1)11-10(13-9)6-3-7-12-11/h1-7,13H
InChI Key
NSBVOLBUJPCPFH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
805416-250MG:
805416-BULK:
805416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ