Merck
805181
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
2 μm average diameter
別名:
Green Fluorescent PLGA nanoparticles, Degradex® Fluorescent PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥71,200
¥71,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥71,200
About This Item
化学式:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥71,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Excitation/emission: 460/500 nm
品質水準
フォーム
powder
平均直径
2 μm
密度
1.3 g/cm3
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature
  • Add DI water or buffer to the container
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
アプリケーション
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery
法的情報
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
805181-BULK:
805181-VAR:
805181-50MG-PW:
805181-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
PLGAマイクロスフェアおよびナノ粒子は、薬物送達の徐放化や標的化、APIの分解防止などの用途に利用することが可能です。粒子表面はカルボキシ基で修飾されており、蛍光色素を含む粒子も販売しております。
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
すべて表示