詳細
To re-constitute:
- remove the product from freezer
- wait until temperature rises to the ambient temperature
- add DI water or buffer to the container
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
WGK
WGK 3
Jan Code
805165-BULK:
805165-50MG-PW:
805165-VAR:
805165-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PLGAマイクロスフェアおよびナノ粒子は、薬物送達の徐放化や標的化、APIの分解防止などの用途に利用することが可能です。粒子表面はカルボキシ基で修飾されており、蛍光色素を含む粒子も販売しております。
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.