Merck
805157
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
別名:
Degradex® Fluorescent PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
Excitation/emission: 460/500 nm
品質水準
形状
powder
平均直径
100 nm
密度
1.3 g/cm3
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • remove the product from freezer.
  • wait until temperature raises to ambient temperature.
  • add DI water or buffer to the container.
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
アプリケーション
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorescent assays and drug delivery.
法的情報
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
資料
PLGAマイクロスフェアおよびナノ粒子は、薬物送達の徐放化や標的化、APIの分解防止などの用途に利用することが可能です。粒子表面はカルボキシ基で修飾されており、蛍光色素を含む粒子も販売しております。
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。
すべて表示