Merck
805076
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)cyclopent-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14OSi
CAS番号:
分子量:
154.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.472
転移温度
flash point 165 °F
密度
0.936 g/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.0 °F
引火点(℃)
73.88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
805076-VAR:
805076-BULK:
805076-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)