Merck
908371
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16O5S
CAS番号:
分子量:
332.37
UNSPSCコード:
12352005
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
92-94 °C
保管温度
−20°C
アプリケーション
Methyl (Z)-2-phenyl-3-(tosyloxy)acrylate is a versatile building block used for the preparation of α,β-disubstituted α,β-unsaturated esters through a variety of stereoretentive cross-couplings.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908371-VAR:
908371-5G:
908371-500MG:
908371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hidefumi Nakatsuji et al.
Organic letters, 11(19), 4258-4261 (2009-09-01)
An (E)- and (Z)-stereocomplementary preparative method for alpha,beta-disubstituted alpha,beta-unsaturated esters is performed via three general and robust reaction sequences: (i) Ti-Claisen condensation (formylation) of esters to give alpha-formyl esters (12 examples, 60-99%), (ii) (E)- and (Z)-stereocomplementary enol p-toluenesulfonylation (tosylation) using