安全性情報
802603
Sigma-Aldrich
アクイヴィオン(アクイビオン)® D83-06A
liquid, dispersion, 6% polymer content in lower aliphatic alcohols and water, water 20 %
別名:
アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3H-form
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4HF7O4S .C2F4)x
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
liquid
当量
790±20g/mole (SO3H)
組成
1-propanol, 40 wt. %
2-propanol, 40 wt. %
water, 20%
濃度
6±0.5 % (w/w)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aquivion® PFSA dispersions are based on the short-side-chain (SSC) copolymer of Tetrafluoroethylene and the Sulfonyl Fluoride Vinyl Ether (SFVE) CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F industrially produced by Solvay Specialty Polymers. The resulting perfluoropolymer′s functional groups are in their sulfonic acid form, SO3H.
アプリケーション
Amongst other, Aquivion® D83-24B can be used as formulation additive for production of polymer electrolyte fuel cell electrodes, manufacture or repair of cation-exchange membranes, surface coatings of PTFE membranes to improve their wetting behavior or for the development of superacid catalysts. Addition of further film-forming and/or other volatile or non-volatile chemicals is necessary to impart the desired processing and end-product characteristics.
法的情報
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
802603-500ML:4548173369167
802603-BULK:
802603-VAR:
802603-50ML:4548173919461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
電気化学的淡水化の進歩とPEMFC劣化の解明が水素技術の進歩を促進します。