Merck
802190
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-block-acrylic acid)
PDLLA average Mn 9,000, PAA average Mn 9,000
別名:
PLLA-block-PAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C13H25S3(C3H4O2)xC6H9NO(C3H4O2)yH
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
分子量
PAA average Mn 9,000
PDLLA average Mn 9,000
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This diblock copolymer can be used to self-assemble into a drug delivery vehicle. This particular block ratio and molecular weight forms cylindrical micelles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802190-VAR:
802190-BULK:
802190-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。