805726
別名:
PLGA
805726-5G
¥44,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
1 of 10
Sigma-Aldrich
P2191
ポリ(D,L-ラクチド-コ-グリコリド)
P1941
430471
719897
Resomer® RG 502H、ポリ(D,L-ラクチド-コ-グリコリド)
P2066
719870
Resomer® RG 503 H、ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)
802182
719900
Resomer® RG 504 H、ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)
805092
PLGAナノ粒子
764817
ポリ(ラクチド-コ-グリコリド)-ブロック-ポリ(エチレングリコール)-ブロック-ポリ(ラクチド-コ-グリコリド)
degradation timeframe: <3 months
100
crystals
Mw 45,000 g/mol
lactide:glycolide, 50:50
2-8°C
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
バイオメディカルポリマー
バイオメディカル材料
材料科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
739952
Resomer® RG 503、ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコライド)
739960
Resomer® RG 505、ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)
901021
Poly(L-lactide-co-glycolide)
900289