Merck
799173
Sigma-Aldrich
Dimethyl-di(methacroyloxy-1-ethoxy)silane
>90.0%
別名:
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1′-[(dimethylsilylene)bis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24O6Si
CAS番号:
分子量:
316.42
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
>90.0%
フォーム
liquid
含みます
50-500 ppm Phenothiazine as inhibitor
密度
1.046 at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(OCCO[Si](C)(C)OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=C
InChI
1S/C14H24O6Si/c1-11(2)13(15)17-7-9-19-21(5,6)20-10-8-18-14(16)12(3)4/h1,3,7-10H2,2,4-6H3
InChI Key
OWETURSZOBVTAD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
UV curable silane based cross-linkers for preparation of methyl methacrylate hydrogels for medical devices.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
799173-BULK:
799173-VAR:
799173-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Characterization of Star Polymers and Cross-Linked Star Polymer Model Networks Containing a Novel, Silicon-Based, Hydrolyzable Cross-Linker
Themistou E and Patrickios CS.
Macromolecules, 37(18), 6734-6743 (2004)