Merck
797820
Sigma-Aldrich
2-{3-[ω-Methylpoly(dimethylsiloxane)-α-yl]propoxy}ethyl {2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl}carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H20NO5[C2H6OSi]nC2H6Si-R
UNSPSCコード:
12162002
フォーム
liquid
含みます
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
密度
0.973 at 25 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
UV curable PDMS based monomer for silicone hydrogel application in medical devices.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
797820-VAR:
797820-BULK:
797820-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)