Merck
797693
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-(トリメチルシリル)フェニルトリフラート
別名:
Garg 3-クロロベンジン前駆体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12ClF3O3SSi
CAS番号:
分子量:
332.80
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
官能基
chloro
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C([Si](C)(C)C)=CC=C1
InChI
1S/C10H12ClF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
InChI Key
QFWUIGWOSVHZMC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
クロロシリルトリフレートはクロロベンジン中間体生成のための有用な前駆体であることが知られています。クロロベンジン中間体はセシウムまたはフッ化カリウムの存在下で生成し、各種のジポラリファイルを使用してトラップすることができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
797693-VAR:
797693-1G:
797693-250MG:
797693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.