Merck
797383
Sigma-Aldrich
Sodium 3,3′-{[(1,2-diphenylethene-1,2-diyl)bis(4,1-phenylene)]bis(oxy)}bis(propane-1-sulfonate)
別名:
TPE-Sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H30Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
652.69
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
SMILES記法
[O-]S(CCCOC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=C(OCCCS([O-])(=O)=O)C=C3)\C4=CC=CC=C4)(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C32H32O8S2.2Na/c33-41(34,35)23-7-21-39-29-17-13-27(14-18-29)31(25-9-3-1-4-10-25)32(26-11-5-2-6-12-26)28-15-19-30(20-16-28)40-22-8-24-42(36,37)38;;/h1-6,9-20H,7-8,21-24H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/b32-31+;;
InChI Key
ZIQVFZHFAUZKPD-GLDAUVFXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TPE-Sulfonate is an aggregation-induced emission (AIE) dye for bio-imaging and water-based fluorescent probes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
797383-25MG:
797383-BULK:
797383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuning Hong et al.
Analytical chemistry, 82(16), 7035-7043 (2010-08-14)
Human serum albumin (HSA) is a major protein component of blood plasma, and its assay is of obvious value to biological research. We, herein, present a readily accessible fluorescent bioprobe for HSA detection and quantitation. A nonemissive tetraphenylethene derivative named
資料
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。