Merck
473669
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
別名:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
2 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.0-2.0 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
473669-5G:
473669-25G:
473669-VAR:
473669-1G:
473669-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)