反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
0.2 M in acetonitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C=CN=C1.CC2(C)CCCC(C)(C)N2[O].C3(C4=NC=CC=C4)=NC=CC=C3
InChI
1S/C10H8N2.C9H18NO.C4H6N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11;1-6-3-2-5-4-6/h1-8H;5-7H2,1-4H3;2-4H,1H3
InChI Key
BQFURWVGIDXRNB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
796549-VAR:
796549-BULK:
796549-25ML:4548173907710
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
アルコールを酸化してアルデヒドやケトンを得る酸化反応は、有機化学で最も頻繁に実施される反応のひとつです。アルコールの酸化によるアルデヒドやケトンの生成物は、複雑な分子を合成する上で有用な中間体です。
関連コンテンツ
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.