Merck
795666
Sigma-Aldrich
Garg 5-ブロモ-3,4-ピリジン前駆体
95%
別名:
5-ブロモ-4-(トリメチルシリル)ピリジン-3-イルトリフルオロメタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,400
¥33,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11BrF3NO3SSi
CAS番号:
分子量:
378.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
密度
1.549 g/L at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1=CN=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H11BrF3NO3SSi/c1-19(2,3)8-6(10)4-14-5-7(8)17-18(15,16)9(11,12)13/h4-5H,1-3H3
InChI Key
DFTOVRWLXREECB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ピリジン前駆体はmildなフッ化物存在下で活性化され、ジエンおよびその他の求双極子(例、アジド)と反応性が高く、インドールモチーフを含む環付加物を産生します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
関連コンテンツ
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.