安全性情報
795550
Sigma-Aldrich
Lead(II) iodide solution
0.55 M in DMF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbI2
分子量:
461.01
UNSPSCコード:
12352302
フォーム
solution
濃度
0.55 M in DMF
不純物
≤0.2% water
密度
1.207 at 25 °C
アプリケーション
PbI2 is a well know salt and it finds applications in high energy photon detectors. Recently, lead iodide has received attention due to its application in synthesis of perovskite based dye sensitized solar cells. The solution of PbI2 in DMF is quite commonly used in synthesis of perovskite based Organometallic thin films.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
137.0 °F
引火点(℃)
58.33 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
795550-10ML:
795550-VAR:
795550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luminescence and Photosensitivity of PbI2 Crystals.
Novosad SS, et al.
Inorganic Materials, 38(10), 1058-1062 (2002)
Julian Burschka et al.
Nature, 499(7458), 316-319 (2013-07-12)
Following pioneering work, solution-processable organic-inorganic hybrid perovskites-such as CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I)-have attracted attention as light-harvesting materials for mesoscopic solar cells. So far, the perovskite pigment has been deposited in a single step onto mesoporous metal oxide films
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
金属クラスターのコントロールされた合成は、配位子と原子を制御し、金属ナノ材料の合成を進歩させます。
すべて表示