793833
Methylammonium triiodoplumbate(II) precursor solution
40 wt. % in DMF
別名:
Methanamine, triiodoplumbate(1−), Methylamine triiodoplumbate(1−), Methylammonium triiodoplumbate(1−), Plumbate(1−), triiodo-, hydrogen, compound with methanamine (1:1)
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
40 wt. % in DMF
屈折率
n20/D 1.520
密度
1.368 g/mL at 25 °C
λmax
321 nm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.0 °F
引火点(℃)
60.56 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793833-5ML:4548173914282
793833-BULK:
793833-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solar panel demand surges for sustainable energy, with power output rising from 5.0 to 90 GWh/d from 2010 to 2016.
持続可能なエネルギーのためにソーラーパネルの需要が急増し、2010年から2016年にかけて発電量は5.0GWh/日から90GWh/日に増加した。
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。