Merck
771619
Sigma-Aldrich
フッ化マンガン(II)
≥99.95% trace metals basis
別名:
フッ化マンガン, 二フッ化マンガン, 酸性フッ化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,300
¥19,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,300
About This Item
化学式:
MnF2
CAS番号:
分子量:
92.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
856 °C (lit.)
密度
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Anhydrous Manganese(II) Fluoride is an interesting antiferromagnetic material as well as a precursor for lithium ion battery materials.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
771619-5G:4548173956596
771619-5G-PW:
771619-BULK:
771619-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S P Bayrakci et al.
Science (New York, N.Y.), 312(5782), 1926-1929 (2006-07-01)
We used a neutron spin-echo method with microelectron-volt resolution to determine the lifetimes of spin waves in the prototypical antiferromagnet MnF2 over the entire Brillouin zone. A theory based on the interaction of spin waves (magnons) with longitudinal spin fluctuations
Gocheva; I.;
Journal of Power Sources, 187(1), 247-252 (2009)
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。