Merck
793272
Sigma-Aldrich
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥94% (CP)
別名:
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H6Na2O5
CAS番号:
分子量:
197.04
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥94% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChI Key
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793272-VAR:
793272-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)