Merck
80559
Supelco
L-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
別名:
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid-1,2,3,4,5-13C5 disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥54,200
¥54,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥54,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H6Na2O5
分子量:
197.04
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NB.21
¥54,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥98.0%
アッセイ
≥98.0% (GC)
光学活性
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80559-10MG:
80559-VAR:
80559-BULK:
80559-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)