product name
D-α-ヒドロキシグルタル酸 二ナトリウム塩, ≥95% (GC)
アッセイ
≥95% (GC)
形状
powder
色
white to off-white
アプリケーション
cell analysis
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
InChI Key
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H8378-100MG:
H8378-250MG:
H8378-1G:
H8378-25MG:
H8378-VAR:
H8378-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)