Merck
792160
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromooctafluorobiphenyl
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12Br2F8
CAS番号:
分子量:
455.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
95-100 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC1=C(F)C(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2Br)=C(Br)C(F)=C1F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-1(5(15)9(19)11(21)7(3)17)2-4(14)8(18)12(22)10(20)6(2)16
InChI Key
CZEFBGCEVOAASZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This material is a precursor in the synthesis of Donor-Acceptor systems useful for use as electron transporting materials in blends with P3HT in organic photovoltaic devices.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792160-5G:
792160-BULK:
792160-1G:
792160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katharine Geramita et al.
The Journal of organic chemistry, 75(6), 1871-1887 (2010-03-04)
A series of oligothiophene-perfluoro-9-heterofluorene donor-acceptor (DA) compounds was synthesized via a combination of nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar(F)) and palladium coupling reactions. These compounds are of interest as possible building blocks for materials with useful electron transport properties, since they possess