Merck
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
別名:
Pyrazine-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,900
¥25,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2S
CAS番号:
分子量:
112.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
solid
mp
207-213 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
InChI Key
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)