Merck
724793
Sigma-Aldrich
3-ニトロピリジン-2-チオール
96%
別名:
3-Nitro-2-pyridinethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,600
¥8,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O2S
CAS番号:
分子量:
156.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
169-175 °C
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C5H4N2O2S/c8-7(9)4-2-1-3-6-5(4)10/h1-3H,(H,6,10)
InChI Key
LKNPLDRVWHXGKZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724793-BULK:
724793-VAR:
724793-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Zhang et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(6), 1304-1311 (2014-09-19)
Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin has been the standard of care in the United States for patients with acute coronary syndromes (ACS) and/or undergoing percutaneous coronary interventions (PCI). However, the effectiveness of clopidogrel varies significantly among different sub-populations