Merck
759600
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
別名:
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥60,230
¥60,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥60,230
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2S
CAS番号:
分子量:
136.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥60,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
250-260 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
759600-1G:4548173334011
759600-VAR:
759600-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)