Merck
790699
Sigma-Aldrich
(3S,4S)-(-)-2,5-Dimethyl-3,4-hexanediamine dihydrochloride
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H20N2 · 2HCl
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -5.6°, c = 0.5% in methanol
mp
250-260 °C
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)[C@@H](N)C(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/C8H20N2.2ClH/c1-5(2)7(9)8(10)6(3)4;;/h5-8H,9-10H2,1-4H3;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
InChI Key
DBBIHMCJXWNFHF-FOMWZSOGSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790699-VAR:
790699-250MG:
790699-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)