安全性情報
900447
Sigma-Aldrich
赤色発光スピロ共重合体
average Mw 470,000
別名:
Livilux® SPR-001
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥77,200
¥77,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥77,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥77,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 105,000
average Mw 470,000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴:
  • 可溶性赤色発光スピロ共重合体
  • 長寿命(今後の大幅な性能改善が期待されます)
  • 飽和赤色コーディネーター
  • 低い動作電圧
  • 多くの有機性溶媒中での非常に優れた粘性挙動
標準デバイス構造を使用して測定(ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm)した代表特性値:
  • 最大効率:1.90 Cd/A。
  • V_on:2.00 V。
  • V @ 100 cd/m2:3.3 V。
  • V @ 1000 cd/m2:5.1 V。
  • 最大電力(有効値):1.80 lm/W。
  • 外部量子効率:2.44%。
  • CIE1931 @ 100 cd/m2:(0.67、0.33)。
  • DC寿命 @ 100 cd/m2(室温):>20,000。
調製ノート
  • トルエンに11 g/Lの濃度で溶解(スピンコーティング用)。
  • インクジェット用特殊調合品。
  • N2雰囲気下で調製してください。
法的情報
Merck KGaA(Darmstadt、Germany)の子会社であるEMD Performance Materials Corp.の製品
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900447-250MG:
900447-BULK:
900447-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)