安全性情報
900219
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥20,000
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥20,000
About This Item
化学式:
CdSe/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
dispersion
濃度
5 mg/mL in toluene
λmax
605 nm
蛍光検出
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Reactive group: Octadecylamine.
アプリケーション
Highly purified CdSe/ZnS quantum dots with an octadecylamine surface contain extremely low free organic ligands and impurities. They are well suited for display, solid state lighting and solar cell applications. They can be used as an electroluminescence emitter in quantum dot based LEDs or embedded in a polymer matrix as the backlight of an LCD display. CdSe/ZnS quantum dots in solid form can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, and hexane.[1][2][3]
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900219-VAR:
900219-1ML:4548174015001
900219-BULK:
900219-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How can I see the absorption spectrum of this QDs
    1 回答
    1. Please find the absorption spectrum for this product below.