Merck
78926
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-フェニル-2-プロパノール
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-(−)-α-メチルフェネチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
3195620
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −41±1°, c = 5.3% in benzene
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
屈折率
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI Key
WYTRYIUQUDTGSX-MRVPVSSYSA-N
その他情報
キラルなアルコ-ルです; 立体配置の反転を伴って塩化物に変換されます(SOCl2/ピリジン)。この塩化物は立体化学を保持したままAlCl3触媒によるベンゼンのFriedel-Craftsアルキル化反応を起こします
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
78926-1ML:
78926-5ML:
78926-VAR:
78926-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Masuda et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 1089-1089 (1983)