Merck
159034
Sigma-Aldrich
アセトヒドロキサム酸
98%
別名:
AHA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,690
10 G
¥13,100
50 G
¥40,300
¥8,690
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,690
10 G
¥13,100
50 G
¥40,300
About This Item
化学式:
CH3CONHOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
1739019
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,690
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
88-90 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
InChI Key
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
詳細
アセトヒドロキサム酸は、細菌のウレアーゼ活性の強力な阻害剤であり、尿中のアンモニアレベルを低減します[1]。2-アセトヒドロキサム酸を導入した浮遊微粒子は、Helicobacter pyloriの治療のための効率的なドラッグデリバリーシステムを形成します。[2]
アプリケーション
アセトヒドロキサム酸は、以下に使用されています:
  • 鉄(III)とアセトヒドロキサム酸の複合体化のメカニズムの解明[3]
  • Helicobacter pyloriに対するランソプラゾールおよびオメプラゾールの阻害メカニズムの解明[4]
  • ウレアーゼ阻害実験[5][6]
  • Diels-Alderジエノフィルとしてのニトロソカルボニルメタンのin situ生成[7]
ウレア-ゼ阻害研究に用いられるほか、[5][6]Diels-Alder反応の求ジエン体となるニトロソカルボニルメタンのin situ生成に用いられます。[7]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
159034-10G:
159034-5G:
159034-BULK:
159034-50G:
159034-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1001-1001 (1991)
K Nagata et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 37(4), 769-774 (1993-04-01)
The gastric proton pump inhibitor lansoprazole, its active analog AG-2000, and omeprazole dose dependently inhibited urease activity extracted with distilled water from Helicobacter pylori cells; the 50% inhibitory concentrations were between 3.6 and 9.5 microM, which were more potent than
D P Griffith et al.
The Journal of urology, 140(2), 318-324 (1988-08-01)
Acetohydroxamic acid is known to inhibit bacterial urease activity, thus, reducing urinary ammonia levels. A double-blind placebo-controlled clinical trial of acetohydroxamic acid was conducted at 12 Veterans Administration spinal cord injury units. A total of 210 male spinal cord injury
Mechanism of iron (III) complex formation. Activation volumes for the complexation of the iron (III) ion with thiocyanate ion and acetohydroxamic acid.
Funahashi S, et al.
Inorganic Chemistry, 22(14), 2070-2073 (1983)
Chem. Abstr., 116, 124530f-124530f (1992)
質問
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 回答
    1. The product impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/360/076/159034-BULK_______ALDRICH__.pdf