Merck
779725
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O2
CAS番号:
分子量:
196.25
Beilstein:
8683216
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.5% (HPLC)
96%
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -21.0±2.0°, c = 1 in methanol
官能基
nitrile
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI Key
VDDMCMFPUSCJNA-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
(R)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine can be used as a key intermediate in the synthesis of a β-proline analog named (3R)-carboxy pyrrolidine.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
779725-BULK:
779725-VAR:
779725-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of (3R)-carboxy pyrrolidine (a beta-proline analogue) and its oligomer
Kim Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 10(21), 2417-2419 (2000)