Merck
779490
Sigma-Aldrich
1,8-ジヨードナフタレン
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥88,200
¥88,200
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥88,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6I2
CAS番号:
分子量:
379.96
Beilstein:
1865324
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥88,200
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
109-113 °C
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI Key
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779490-VAR:
779490-BULK:
779490-1G:4548174001073
779490-5G:4548174001080
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)