安全性情報
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
別名:
3-Bromo-4-formylanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrO2
CAS番号:
分子量:
215.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
75-77 °C
SMILES記法
Brc1c(ccc(c1)OC)C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
InChI Key
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777544-VAR:
777544-1G:
777544-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)