Merck
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
別名:
2-Chloro-p-tolualdehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO
CAS番号:
分子量:
154.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
27-30 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
InChI Key
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776963-BULK:
776963-VAR:
776963-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)