表示を変更する
500 MG
¥21,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4N2OS
CAS番号:
分子量:
176.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
211-213 °C
官能基
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(SC(C#N)=N2)=C2C=C1
InChI
1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
InChI Key
SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
776823-500MG:4548173334271
776823-VAR:
776823-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arkadiy A Bazhin et al.
Nature chemical biology, 16(12), 1385-1393 (2020-08-12)
Mitochondrial membrane potential (ΔΨm) is a universal selective indicator of mitochondrial function and is known to play a central role in many human pathologies, such as diabetes mellitus, cancer and Alzheimer's and Parkinson's diseases. Here, we report the design, synthesis
Ce Shi et al.
PloS one, 15(12), e0243747-e0243747 (2020-12-15)
Firefly luciferase-based ATP detection assays are frequently used as a sensitive, cost-efficient method for monitoring hygiene in many industrial settings. Solutions of detection reagent, containing a mixture of a substrate and luciferase enzyme that produces photons in the presence of