Merck
775959
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO2
CAS番号:
分子量:
170.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
70-75 °C
SMILES記法
COc1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
IVBZHFWJBYTRNG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775959-VAR:
775959-1G:
775959-BULK:
試験成績書(COA)