Merck
194972
Sigma-Aldrich
tert-ブチルヒドラジン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,900
100 G
¥6,330
500 G
¥15,500
¥2,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,900
100 G
¥6,330
500 G
¥15,500
About This Item
化学式:
(CH3)3CNHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
124.61
Beilstein:
3651224
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
191-194 °C (lit.)
官能基
amine
hydrazine
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)NN
InChI
1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
InChI Key
DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
tert-ブチルヒドラジン塩酸塩は、次の合成に使用されました。
  • ジホスフィノヒドラジン[1]
  • 5-アミノ-1-tert-ブチル-3-(p-クロロフェニル)-4-シアノピラゾール[2]
  • 1,3,4,5-四置換ピラゾール誘導体[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
194972-500G:
194972-100G:
194972-BULK:
194972-VAR:
194972-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective synthesis of 1, 3, 4, 5-tetrasubstituted pyrazoles from Baylis-Hillman adducts.
Lee KY, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6737-6740 (2003)
One-pot synthesis of tetrasubstituted pyrazoles-Proof of regiochemistry.
Hanefeld U, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 13, 1545-1552 (1996)
Alexander N Kornev et al.
Inorganic chemistry, 51(2), 874-881 (2012-01-03)
Reactions of diphosphinohydrazines R-NH-N(PPh(2))(2) (R = tBu (1), Ph(2)P (3)) with some metalation reagents (Co[N(SiMe(3))(2)](2), LiN(SiMe(3))(2), La[N(SiMe(3))(2)](3), nBuLi, MeLi) were performed. Compound 1 was synthesized by the reaction of Ph(2)PCl with tert-butylhydrazine hydrochloride in 83% yield. This compound reveals temperature-dependent