Merck
153729
Sigma-Aldrich
2-エトキシベンズアルデヒド
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,910
¥5,910
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,910
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
150.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,910
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Ethoxybenzaldehyde was used to study the 1,3-dipolar cycloaddition reactions[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
153729-25G:
153729-BULK:
153729-VAR:
153729-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rate accelerations of 1, 3-dipolar cycloaddition reactions in ionic liquids.
Dubreuil JF and Bazureau JP.
Tetrahedron Letters, 41(38), 7351-7355 (2000)