Merck
775665
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-galactopyranose
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥28,100
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥28,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O10
CAS番号:
分子量:
348.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
bp
107-110 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14?/m1/s1
InChI Key
IEOLRPPTIGNUNP-RRYROLNDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775665-2.5G:
775665-500MG:
775665-VAR:
775665-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)