Merck
772283
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥39,700
5 G
¥134,200
¥39,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥39,700
5 G
¥134,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O10
CAS番号:
分子量:
348.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
92-95 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
IEOLRPPTIGNUNP-JABUTEAWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772283-VAR:
772283-5G:
772283-1G:
772283-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)